About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13O9P · 2C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
458.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
양식
solid
불순물
α-D-Glucose 1-phosphate, essentially free
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3O[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C6H13O9P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13/h2*6H,1-5,7H2;2-10H,1H2,(H2,11,12,13)/t;;2-,3-,4+,5-,6+/m..1/s1
InChI key
YBPDNWXTAIIEAM-LCFXSEKVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
β-D-Glucose 1-phosphate is a substrate for β-phosphoglucomutase, which converts it to β-glucose 6-phosphate by forming β-glucose 1,6-diphosphate as an intermediate. β-Phosphoglucomutase is utilized in both the maltose and trehalose catabolic pathways of lactic acid bacteria, generating β-D-glucose 1-phosphate as a metabolite.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.