주요 문서
G7640
Sigma-Aldrich
Glycolithocholic acid ethyl ester
동의어(들):
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H47NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
461.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
PubChem Substance ID:
설명
anionic
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)OCC)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2