주요 문서
G7166
Sigma-Aldrich
D-Glucaro-δ-lactam potassium salt
solid, from microbial
동의어(들):
(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-6-oxo-2-piperidinecarboxylic acid potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9NO6
Molecular Weight:
191.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161501
PubChem Substance ID:
생물학적 소스
microbial
양식
solid
solubility
water: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.K/c8-2-1(6(12)13)7-5(11)4(10)3(2)9;/h1-4,8-10H,(H,7,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t1-,2-,3+,4-;/m1./s1
InChI key
UMYRZBUKBVTAIM-GMTPAUIDSA-M
애플리케이션
Inhibitor for bovine liver β-glucuronidase.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)