Key Documents
G7135
Sigma-Aldrich
N-Glutaryl-Gly-Phe-4-methoxy-β-naphthylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H29N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
491.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCC(O)=O)cc3ccccc13
InChI
1S/C27H30N4O6/c1-37-23-15-19(14-18-9-5-6-10-20(18)23)30-27(36)22(13-17-7-3-2-4-8-17)31-24(32)16-29-26(35)21(28)11-12-25(33)34/h2-10,14-15,21-22H,11-13,16,28H2,1H3,(H,29,35)(H,30,36)(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
PBDYNZJYYRZOFV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges