문서
G6758
Sigma-Aldrich
Glutaryl-L-phenylalanine 7-amido-4-methylcoumarin
동의어(들):
Glut-Phe-AMC, N-Glutaryl-L-phenylalanine-4-methyl-7-coumarinylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H24N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
436.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
형태
powder
형광
λex 325 nm; λem 395 nm in H2O
λex 380 nm; λem 460 nm (Reaction product)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CCCC(O)=O)ccc12
InChI
1S/C24H24N2O6/c1-15-12-23(30)32-20-14-17(10-11-18(15)20)25-24(31)19(13-16-6-3-2-4-7-16)26-21(27)8-5-9-22(28)29/h2-4,6-7,10-12,14,19H,5,8-9,13H2,1H3,(H,25,31)(H,26,27)(H,28,29)/t19-/m0/s1
InChI key
OTPFOMJAYSBYOD-IBGZPJMESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable