주요 문서
G4894
Sigma-Aldrich
Glycine-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12N2O3 · HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
313.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CN)ccc12
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable