About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
259.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CN)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-9(15)5-12)10(16)13-7(3)11(17)18/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)
InChI key
PAWIVEIWWYGBAM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.