콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

G2770

Sigma-Aldrich

D-Glucosamine-1-14C hydrochloride

≥98% (Radiochemical Purity, HPLC), aqueous ethanol solution

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

Linear Formula:
HOCH2(CHOH)3CH(NH2)14CHO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
215.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:

분석

≥98% (Radiochemical Purity, HPLC)

양식

aqueous ethanol solution

라벨링 범위

2-10 mCi per mmol

질량 이동

M+2

저장 온도

2-8°C

SMILES string

Cl.[H][14C]1(O)O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N

유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내

포장

Combi-vial

물리적 형태

Ethanol: water (9:1) solution

가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.