주요 문서
G2418
Sigma-Aldrich
Geranyl triphosphate ammonium salt solution
methanol:ammonia solution
동의어(들):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl triphosphate ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H21O10P3 · 4NH3
Molecular Weight:
462.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
methanol:ammonia solution
포장
vial of 200 μg
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C10H21O10P3.4H3N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-18-22(14,15)20-23(16,17)19-21(11,12)13;;;;/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)(H2,11,12,13);4*1H3/b10-7+;;;;
InChI key
CLDSCDHQBOJXRD-VUVJVRPPSA-N
애플리케이션
Isoprenoid building block
물리적 형태
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)