주요 문서
G2127
Sigma-Aldrich
Gly-Lys hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17N3O3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
239.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(NC(=O)CN)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)