주요 문서
G1536
Sigma-Aldrich
Gallacetophenone
동의어(들):
2′,3′,4′-Trihydroxyacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)3C6H2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
168.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
mp
169-172 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
InChI key
XIROXSOOOAZHLL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)