분석
>97%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C40H59N7O6S/c1-27(2)24-34(38(51)44-30(36(42)49)20-23-54-4)46(3)40(53)33-18-13-22-47(33)39(52)32(26-29-16-9-6-10-17-29)45-37(50)31(25-28-14-7-5-8-15-28)43-35(48)19-11-12-21-41/h5-10,14-17,27,30-34H,11-13,18-26,41H2,1-4H3,(H2,42,49)(H,43,48)(H,44,51)(H,45,50)/t30-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
InChI key
HQKPTSSZOJLFBZ-LJADHVKFSA-N
유전자 정보
human ... TAC1(6863) , TACR1(6869)
mouse ... TAC1(21333) , TACR1(21336)
rat ... TAC1(24806) , TACR1(24807)
Amino Acid Sequence
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable