주요 문서
G1133
Sigma-Aldrich
Guanylyl(2′→5′)guanosine ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H25N10O12P · NH3
CAS Number:
Molecular Weight:
645.48
UNSPSC 코드:
12352204
저장 온도
−20°C