주요 문서
G102
Supelco
Glutethimide
동의어(들):
3-Ethyl-3-phenyl-2,6-piperidinedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
217.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
약물 제어
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES string
CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccccc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)