주요 문서
F9761
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-1-deoxy-D-fructose
~98% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11FO5
CAS Number:
Molecular Weight:
182.15
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
~98% (TLC)
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C6H11FO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h4-6,8,10-12H,1-2H2
InChI key
RSKQTWRWSVXAHS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)