주요 문서
F9641
Sigma-Aldrich
3-Fucosyllactose
from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
동의어(들):
α-L-Fuc-(1→3)-[β-D-Gal-(1→4)]-D-Glc, 3-FL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H32O15
CAS Number:
Molecular Weight:
488.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
human milk
분석
≥95% (HPAE/PAD)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
결합
Terminal Glc analog of Lewis-X trisaccharide.