주요 문서
F7767
Sigma-Aldrich
Fibrinopeptide B-Tyr
≥97% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C75H102N20O27
CAS Number:
Molecular Weight:
1715.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4ccc(O)cc4)C(O)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable