주요 문서
F7170
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-D-homophe-OH
동의어(들):
(R)-N-Fmoc-2-Amino-4-phenylbutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
401.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)