주요 문서
F6147
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-3-14C
~95% (Radiochemical Purity), methanol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H10
CAS Number:
Molecular Weight:
202.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
~95% (Radiochemical Purity)
양식
methanol solution
라벨링 범위
40-60 mCi per mmol
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4[14cH]ccc-2c34
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)