주요 문서
F6000
Sigma-Aldrich
[2,2′]-Furildioxime mixed isomers hydrate
동의어(들):
[2,2’]-Furildioxime monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
220.18
Beilstein:
85894
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
저장 온도
−20°C
SMILES string
O\N=C(c1ccco1)/C(=N\O)c2ccco2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable