주요 문서
F4303
Sigma-Aldrich
Fiduxosin hydrochloride
>98% (HPLC), solid
동의어(들):
(3-[4-((3aR,9bR)-cis-9-methoxy-1,2,3,3a,4,9b-hexahydro-[1]-benzopyrano[3,4-c]Pyrrol-2-yl)butyl]-8-phenyl-pyrazino-[2′,3′:4,5]thieno [3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione) hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H29N5O4S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
592.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
>98% (HPLC)
양식
solid
색상
white
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12COc3cccc(OC)c3[C@]1([H])CN(CCCCN4C(=O)Nc5c(sc6ncc(nc56)-c7ccccc7)C4=O)C2
InChI
1S/C30H29N5O4S.ClH/c1-38-22-10-7-11-23-24(22)20-16-34(15-19(20)17-39-23)12-5-6-13-35-29(36)27-25(33-30(35)37)26-28(40-27)31-14-21(32-26)18-8-3-2-4-9-18;/h2-4,7-11,14,19-20H,5-6,12-13,15-17H2,1H3,(H,33,37);1H/t19-,20-;/m1./s1
InChI key
OFPMGRPQOZABPO-GZJHNZOKSA-N
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
α1-Adrenoceptor antagonist.
특징 및 장점
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)