주요 문서
F2385
Sigma-Aldrich
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys acetate salt
≥90% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H43N5O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
565.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥90% (HPLC)
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Further studies on the structural requirements for synthetic peptide chemoattractants.
R J Freer et al.
Biochemistry, 19(11), 2404-2410 (1980-05-27)