주요 문서
F120
Sigma-Aldrich
Fura 2-AM
동의어(들):
Fura-2 pentakis(acetoxymethyl) ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H47N3O24
CAS Number:
Molecular Weight:
1001.85
Beilstein:
8183748
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)-c4ncc(o4)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-39(53)65-20-60-26(2)48)17-40(54)66-21-61-27(3)49)35(11-25)58-9-10-59-36-12-31-13-37(43-45-15-38(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)14-33(36)47(18-41(55)67-22-62-28(4)50)19-42(56)68-23-63-29(5)51/h7-8,11-15H,9-10,16-24H2,1-6H3
InChI key
VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨