주요 문서
F1131
Sigma-Aldrich
Fast Sulphon Black F
suitable for indicator for EDTA titration
동의어(들):
Acid Black 32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H17N4O11S3Na3
CAS Number:
Molecular Weight:
774.64
색상 지수 번호:
26990
EC Number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, ~20%
적합성
suitable for indicator for EDTA titration
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3cc(cc4cc(c(N=Nc5ccc(c6ccccc56)S([O-])(=O)=O)c(O)c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)