문서
F1028
Sigma-Aldrich
Farnesyl pyrophosphate-[1-3H(N)] triammonium salt
aqueous ethanol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H37N3O7P2
CAS Number:
Molecular Weight:
433.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
aqueous ethanol solution
라벨링 범위
15-30 Ci/mmol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N.[H]C(OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged under Nitrogen
물리적 형태
Ethanol: water (1:1) containing 0.25 M ammonium bicarbonate