특징
CSA and CE compliant
I24
non refridgerated
orbit diameter 3/4 in.
platform not included
제조업체/상표
Eppendorf® M1344-0000 (US)
파라미터
temp. range (ambient +7 to 60°C)
25-500 rpm (speed range)
너비 × 깊이 × 높이
56 cm × 76.2 cm × 61 cm
플렛폼 크기
46 cm × 46 cm
중량
60 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- New Brunswick™ model I24 compact biological shaker is available with incubation only.
- Features a clear lid for easy viewing of the samples.
- User-friendly keypad with LED display to calibrate the speed and temperature.
- Audible and visual alarms.
- Powerful fan and heater provide rapid heat up and temperature recovery
- RS -232 interface for data logging directly to the PC
- Accepts a wide variety of flasks up to 2.8 L in size.
benchtop incubator with built-in shaker
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.