제조업체/상표
Eppendorf® 6731010845
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, water and humidity monitoring package, copper package, 100 – 127 V/50 – 60 Hz (US/JP/South America)
특징 및 장점
- water and humidity monitoring package
- handle right side
- inner door with 4 door segments
- 180° HTD (standard with C170i)
- copper package: chamber, water tray and four shelves
- 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
법적 정보
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.