특징
Std, Right
제조업체/상표
6731010015
Eppendorf®
파라미터
4-50 °C temp. range
용량
(170 L)
(740 L)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Stay flexible for the future
Safety for your cells
Save money
- Upgrade your device later in your lab (e.g. door handle position)
- Advanced user interface for easy and complete control over parameter settings, monitoring, and documentation
Safety for your cells
- Uniform temperature with multiple sensors verified at 27 points (German Norm DIN 12880)
- Fast temperature and CO2 recovery in less than 5 minutes without overshoot
- Vibration and turbulence protection with fan-less design
- 180 ºC High Temperature Disinfection (HTD)
Save money
- Significantly reduced gas consumption with smart gas control
- Up to 25 % more usable space with fan-less design
- No recurring costs for internal replacement parts (HEPA filters, UV lamps etc.)
법적 정보
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.