Key Documents
EP6001061910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 5) configuration, stainless steel, side access
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
stainless steel
특징
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
제조업체/상표
Eppendorf® 6001061910 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 264 mm (10.4 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 48 boxes)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG