주요 문서
EP6001040111
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x DWP (53 mm/ 2 in), (14 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
stainless steel
특징
(14 x 1) configuration
Holds 14 x DWP (53 mm/ 2 in)
rack for DWP (53 mm/ 2 in)
side access
with locking rod
제조업체/상표
Eppendorf® 6001040111 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
용량
(max box size (mm): 86 x 128)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for ULT freezer: Innova C580 (max. 728 DWP), Innova C760 (max. 924 DWP)for ULT freezer: Innova C580 (max. 52 racks), Innova C760 (max. 66 racks)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)