Key Documents
EP6001000911
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 11 x boxes (2.5 in.), (11 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
stainless steel
특징
(11 x 1) configuration
Holds 11 x boxes (2.5 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
제조업체/상표
Eppendorf® 6001000911 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
용량
(max box number per rack: 11 (1 x 11))
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
for ULT freezer: Innova C580 (max. 352 boxes), Innova C760 (max. 440 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 396 boxes)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG