문서
EP5943000106
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
refrigerated, with Rotor FA-6x50, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
동의어(들):
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
특징
CE compliant
CSA approved
refrigerated
with Rotor FA-6x50
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5943000106
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Centrifuge 5910 Ri G
  • refrigerated
  • with touchscreen interface
  • without rotor
  • 120 V/50-60 Hz, US
애플리케이션
Centrifugation
특징 및 장점
Super versatile multipurpose centrifuge with high capacity for broad range of consumables, refrigerated for temperature sensitive samples
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG