문서
EP5920709003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 10 x 50 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
특징
capacity 10 x 50 mL conical tubes
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5920709003 (Global)
파라미터
3,076 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
122 mm
직경
31 mm
호환성
for use with plate/tube bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG