주요 문서
EP5825719000
Adapter for Eppendorf® A-4-81 MTP/Flex
capacity, 1 x cell culture flask, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
특징
capacity 1 x cell culture flask
Holds 25 cm2 flasks
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5825719000 (Global)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with MTP/Flex bucket
일반 설명
Adapter to hold one cell culture flask in Eppendorf rotor A-4-81.
특징 및 장점
  • Adapter to spin down cell cultures directly in a cell culture flask
  • Suitable for 25 cm2 and selective 75 cm2 cell culture flasks
  • Adapters can be used in Eppendorf plate rotor A-4-81-MTP/Flex
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)