문서
EP5804789008
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 14 x 2.6-8 mL tubes, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
material
round bottom
특징
holds 14 x 2.6-8 mL tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5804789008 (Global)
파라미터
3,136 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
115 mm
직경
13 mm
호환성
for use with 250 mL round buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG