주요 문서
EP5804746007
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-72, with 4 × 250 mL round buckets
동의어(들):
Centrifuge rotor, Eppendorf rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 4 x 250 mL round buckets
economic swing- bucket rotor
with 4 × 250 mL round buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5804746007 (Global)
파라미터
3,234 × g max. RCF
4,200 rpm
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Economic swing-bucket rotor designed for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges. The 4-place rotor can accommodate 4 buckets of 250 mL.
애플리케이션
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges are suitable for blood, bacteria, cell culture centrifugation.
특징 및 장점
  • Economic swing-bucket Rotor
  • The rotor reaches 4,200 rpm maximum speed with 3,234 × g maximum RCF
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)