문서
EP5804737008
Eppendorf® Adapter
holds 50 mL Falcon skirted, pack of 8 ea
동의어(들):
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
skirt
holds 50 mL Falcon skirted
포장
pack of 8 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5804737008
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 500 mL rectangular buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG