주요 문서
EP5702722006
Eppendorf® 4 Round Buckets
volume (85/100 mL), for rotor A-4-38
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
NACRES:
NB.82
특징
for rotor A-4-38
포장
set of 4 pieces
제조업체/상표
5702722006
Eppendorf® 5702722006
Eppendorf®
기술
centrifugation: suitable
용적
(85/100 mL)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)