문서
EP5702705004
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-30-17, 10 x 15 ml, incl. 10 adapters Falcon tubes and 10 rubber mats
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 20 x 15 mL conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
F-35-30-17, 10 x 15 ml, incl. 10 adapters Falcon tubes and 10 rubber mats
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5702705004
파라미터
4,400 max. RCF (2,750 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG