문서
EP5490036000
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-24-12, non aerosol tight, to hold, 24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 24 x 12 x 67 -100 mm
to hold 24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5490036000 (EU)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Concentrator Plus
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG