Key Documents
EP5427736000
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 20-30 mL, bore size (large), pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
holds 1 x 20-30 mL
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427736000
기술
centrifugation: suitable
보어 크기
(large)
호환성
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG