문서
EP5424703003
Eppendorf® Spare lid for rotor FA-45-24-11
aerosol tight
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.82
특징
aerosol tight
제조업체/상표
5424703003
Eppendorf® 5424703003
Eppendorf®
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5424 R
일반 설명
Designed for use with Eppendorf rotor FA–45-24-11 this lid provides an aerosol tight seal.
특징 및 장점
  • Spare Rotor Lid
  • Aerosol tight
  • For use with liquid handling applications
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG