문서
EP5409700006
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-12-17, aerosol tight, to hold, 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
lid
to hold 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®
aerosol tight
fixed angle rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5409700006 (Global)
파라미터
14,000 rpm
20,600 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5427R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG