문서
EP5405000182
Eppendorf® Pharma Package Centrifuge 5425 G
refrigerated: no, with rotary knobs, without standard rotor, with FA-18x2 rotor kit, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, UK plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
NACRES:
NB.81
AC/DC 입력
230 V, 50 - 60 Hz, UK plug
특징
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5405000182
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
With rotary knobs, without standard rotor, with FA-18x2 rotor kit
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG