문서
EP3113808003
Eppendorf® Weighing Vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121517
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
3113808003
Eppendorf®
일반 설명
15 mL volume weighing bowl for use with calibration kits.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG