주요 문서
EP1368
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® CVS10 comb
10 sample, thickness 2.0 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NC.01
두께
2.0 mm
웰 용적
80 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Comb Prep number indicates the number of preparatory wells. Marker number indicates the number of small volume wells intended for molecular weight markers. MC indicates multichannel pipette compatible.
법적 정보
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)