Key Documents
EP022822225
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-8-17, non aerosol tight, (8 x 15 mL conical tubes)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 8 x 15 mL conical tubes
to hold 8 x 17 x 118 - 123 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022822225 (NA)
기술
centrifugation: suitable
용량
(8 x 15 mL conical tubes)
호환성
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG