특징
to hold 16 x 20x42 - 55 mm tubes
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022822136 (NA)
기술
centrifugation: suitable
용량
(16 x 6.5/10.0 mL flat-bottom tubes)
호환성
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG