문서
EP022653121
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
strip rotor, F-45-64-5-PCR, non aerosol tigh, to hold, 4 x 8 tube PCR strips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 4 x 8 tube PCR strips
strip rotor, F-45-64-5-PCR, non aerosol tigh
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022653121 (North America)
파라미터
15,000 max. RCF (18,615 xg)
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5424/5424R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG