주요 문서
EP022639510
Rubber Mat for Eppendorf® A-8-17 Rotor
for 1 x round-bottom tube 15 mL, pack of 8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
특징
Holds 15 mL tubes
포장
pack of 8
제조업체/상표
Eppendorf® 022639510 (US)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotor A-8-17
관련 카테고리
일반 설명
8 rubber mats to fit 15 mL tubes in Eppendorf rotor A-8-17.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)